Allylmagnesium chloride 1.7 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
209671000 209678000
209671000.EA 108 EUR InStock
209671000. 209678000.
Allylmagnesium chloride 1.7 M dans le THF, AcroSeal®
Allylmagnesium chloride
Appearance: Clear yellow to green to grey to brown to black Solution
Formule: C₃H₅ClMg
Densité: 0.96 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000473
Numéro CAS: 2622-05-1
ONU: 3399
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to green to grey to brown to black Solution
Titration with HCl 1.5 to 1.9 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité