1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
241010010 241010050
ACRO241010010EA 87 EUR InStock
ACRO241010010 ACRO241010050
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol 98%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
CAS No.: 22428-87-1
Formule: C₈H₁₄O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00067003
Numéro CAS: 22428-87-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité