(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
363581000 363585000
ACRO363581000EA 168 EUR InStock
ACRO363581000 ACRO363585000
(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate 99%
(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
CAS No.: 64536-78-3
Formule: C₃₁H₅₀F₆IrNP₂
Point de fusion: 175 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075097
Numéro CAS: 64536-78-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 45.6 to 47.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité