Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,5-Cyclooctadieneplatinum(II) Dichloride
363610010 363612500
ACRO363610010EA 238 EUR InStock
ACRO363610010 ACRO363612500
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) 98%
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
CAS No.: 12080-32-9
Formule: C₈H₁₂Cl₂Pt
MW: 374,17 g/mol
Point de fusion: 285 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012413
Numéro CAS: 12080-32-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Pt)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité