Tris(hydroxymethyl)phosphine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
363840010 363840250
ACRO363840010EA 53.9 EUR InStock
ACRO363840010 ACRO363840250
Tris(hydroxymethyl)phosphine 95%
Tris(hydroxymethyl)phosphine
CAS No.: 2767-80-8
Formule: C₃H₉O₃P
MW: 124,076 g/mol
Point d'ébullition: 111…113 °C (2.5 mmHg)
Point de fusion: 48…56 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055382
Numéro CAS: 2767-80-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité