Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (Acetylacetonato)dicarbonylrhodium(I), Dicarbonylacetylacetonato rhodium(I)
363955000 363950025
ACRO363955000EA 545 EUR InStock
ACRO363955000 ACRO363950025
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
CAS No.: 14874-82-9
Formule: C₇H₈O₄Rh
MW: 259,04 g/mol
Point de fusion: 154…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009884
Numéro CAS: 14874-82-9
ONU: 3467
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green-red Flakes or needles
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥39.3 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité