Dichlorométhane 99.8% stabilisé pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methylene chloride
Stabilization: Stabilised with methanol
364230010 364230025
ACRO364230010EA 74.7 EUR InStock
ACRO364230010 ACRO364230025
Dichlorométhane 99.8% stabilisé pour HPLC
Dichlorométhane
Formule: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Point d'ébullition: 39.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –97 °C
Densité: 1.325 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥99.8 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤5 APHA
Stabilizer Approx. 0.4 % Methanol
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity ≤0.0001 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered
Free chlorine ≤0.0005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité