6,13-Pentacenedione 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6,13-Pentacenequinone
364270010 364270050
ACRO364270010EA 114 EUR InStock
ACRO364270010 ACRO364270050
6,13-Pentacenedione 99%
6,13-Pentacenedione
CAS No.: 3029-32-1
Formule: C₂₂H₁₂O₂
MW: 308,34 g/mol
Point de fusion: 394 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003709
Numéro CAS: 3029-32-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité