4,4,5,5-Tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Pinacol Borane
371630050 371630250 371631000
ACRO371630050EA 56.5 EUR InStock
ACRO371630050 ACRO371630250 ACRO371631000
4,4,5,5-Tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane 97% stabilisé
4,4,5,5-Tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS No.: 25015-63-8
Formule: C₆H₁₃BO₂
MW: 127,98 g/mol
Point d'ébullition: 42…43 °C (50 mmHg)
Densité: 0.882 g/cm³
Point d'éclair: 5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00674030
Numéro CAS: 25015-63-8
ONU: 3399
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer ≤1.1 % Triethylamine
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité