Methyl-3-(dimethylamino)-2-isocyanoacrylate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
372020010 372020050
ACRO372020010EA 130 EUR InStock
ACRO372020010 ACRO372020050
Methyl-3-(dimethylamino)-2-isocyanoacrylate 96%
Methyl-3-(dimethylamino)-2-isocyanoacrylate
Appearance: Yellow Crystalline powder
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Point de fusion: 61…67 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04117542
Numéro CAS: 113212-14-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 67 °C
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité