maltotriose 93%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (2R,3R,4R,5R)-4-(((2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2,3,5,6-tetrahydroxyhexanal
225945000 225940250
ACRO225945000EA 41.4 EUR InStock
ACRO225945000 ACRO225940250
maltotriose 93%
maltotriose
Appearance: White Crystalline powder or crystals
Formule: C₁₈H₃₂O₁₆
MW: 504,438 g/mol
Point de fusion: 132…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006629
Numéro CAS: 1109-28-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
HPLC ≥91 % (ELSD)
Specific optical rotation +160° to +165° (25°C, 589 nm) (c=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité