4-Hydroxy-6-methylcoumarin 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
372870010 372870050
ACRO372870010EA 53.2 EUR InStock
ACRO372870010 ACRO372870050
4-Hydroxy-6-methylcoumarin 98+%
4-Hydroxy-6-methylcoumarin
Appearance: White Powder
Formule: C₁₀H₈O₃
Point de fusion: 261…264 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085738
Numéro CAS: 13252-83-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 258 to 262 °C
Titration with TBAH ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité