1,1-Diethoxybutane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Butyraldehyde diethylacetal
393430250 393430050 393431000
ACRO393430250EA 111 EUR InStock
ACRO393430250 ACRO393430050 ACRO393431000
1,1-Diethoxybutane 97%
1,1-Diethoxybutane
Appearance: Clear colorless Liquid
Formule: C₈H₁₈O₂
Point d'ébullition: 143 °C (760 mmHg)
Densité: 0.83 g/cm³
Point d'éclair: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038316
Numéro CAS: 3658-95-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité