Isonicotinoyl chloride hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Pyridine-4-carbonyl Chloride Hydrochloride, 4-Pyridinoyl chloride hydrochloride
211680250 211681000 211682500
ACRO211680250EA 77.9 EUR InStock
ACRO211680250 ACRO211681000 ACRO211682500
Isonicotinoyl chloride hydrochloride 97%
Isonicotinoyl chloride hydrochloride
Appearance: White to beige Crystalline powder
Formule: C₆H₄ClNO
MW: 178,01 g/mol
Point de fusion: 153…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012830
Numéro CAS: 39178-35-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 161 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité