Dimidium bromure 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Bromure de 3,8-diamino-5-méthyl-6-phénylphénanthridiniumBromure de 2,7-diamino-10-méthyl-9-phénylphénanthridinium
ACRO215342500EA 124 EUR InStock
ACRO215342500 ACRO215340010
Dimidium bromure 98%
Dimidium bromure
Formule: C₂₀H₁₈BrN₃
MW: 380,29 g/mol
Point de fusion: 230 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011757
Numéro CAS: 518-67-2
ADR: 6.1,I
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/12/2301412.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dry substance)
Water ≤5 % (K.F.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité