Methyl (R)-(+)-3-boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
426350050 426350010
ACRO426350050EA 218 EUR InStock
ACRO426350050 ACRO426350010
Methyl (R)-(+)-3-boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate 95%
Methyl (R)-(+)-3-boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formule: C₁₂H₂₁NO₅
Point d'ébullition: 89 °C (.8 mmHg)
Densité: 1.082 g/cm³
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674041
Numéro CAS: 95715-86-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation +53° to +57° (20°C, 589 nm) (C=1, Chloroform)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité