(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane 98+% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO399830010EA 43.4 EUR InStock
ACRO399830010 ACRO399830100
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane 98+% stabilisé
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
Appearance: Colorless Liquid
Formule: C₈H₁₉BrOSi
MW: 239,228 g/mol
Point d'ébullition: 70…75 °C (2,5 mmHg)
Densité: 1,115 g/cm³
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209550
Numéro CAS: 86864-60-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
Stabilizer ≤5 % Na2CO3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité