N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-Ethyl-N-isopropylpropan-2-amine trihydrofluoride
390710050 390710010
ACRO390710050EA 146 EUR InStock
ACRO390710050 ACRO390710010
N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride 90%
N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride
Appearance: Clear colorless to yellow-brown Liquid
Formule: C₈H₂₂F₃N
MW: 189,266 g/mol
Point d'ébullition: 93…95 °C (4 mmHg)
Densité: 0.965 g/cm³
Point d'éclair: 40.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144880
Numéro CAS: 131600-43-6
ONU: 3286
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 18 to 22 % (available HF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité