Polysulfures de potassium (K2Sx), pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Potassium polysulphide, Liver of sulphur, Sulphurated potash
389592500 389590025 389590010
ACRO389592500EA 44.7 EUR InStock
ACRO389592500 ACRO389590025 ACRO389590010
Polysulfures de potassium (K2Sx), pur
Polysulfures de potassium (K2Sx)
Formule: K₂(S)n
MW: 110,26 g/mol
Point de fusion: 200…250 °C
Densité: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148074
Numéro CAS: 37199-66-9
ONU: 1382
ADR: 4.2,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Ochre to brown Lumps
Titration Iodometric 42.0 to 44.0 % (K2S)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité