Isopropylmagnesium bromide 3 M dans le 2-MeTHF (méthyl-2 tétrahydrofurane), AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
426781000.EA 133 EUR InStock
426781000.
Isopropylmagnesium bromide 3 M dans le 2-MeTHF (méthyl-2 tétrahydrofurane), AcroSeal®
Isopropylmagnesium bromide
Appearance: Clear dark grey to dark brown Solution
Formule: C₃H₇BrMg
MW: 147,30 g/mol
Densité: 1,08 g/cm³
Point d'éclair: –11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672110
Numéro CAS: 920-39-8
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear dark grey to dark brown Solution
Titration Grignard 2.85 to 3.20
GC ≥99.6 % (SOCl2)
Color scale ≤50 APHA
Impurity ≤0.3 % (SO2)
Impurity ≤0.05 % (SCl2 + S2Cl2)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité