Allylmagnesium bromide 1 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
209531000 209538000
209531000.EA 89.5 EUR InStock
209531000. 209538000.
Allylmagnesium bromide 1 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Allylmagnesium bromide
Appearance: Yellow-green to grey Solution
Formule: C₃H₅BrMg
MW: 145,28 g/mol
Densité: 0.851 g/cm³
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000044
Numéro CAS: 1730-25-2
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow-green to grey Solution
Titration Grignard 0.9 to 1.1 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité