Hydroxyacétone, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
160341000 160345000
ACRO160341000EA 33.8 EUR InStock
ACRO160341000 ACRO160345000
Hydroxyacétone, grade Technique
Hydroxyacétone
Formule: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –17 °C
Densité: 1.08 g/cm³
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004669
Numéro CAS: 116-09-6
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité