5-Aminoquinoléine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Quinoleine-5-ylamine
ACRO104600010EA 71.9 EUR InStock
ACRO104600010 ACRO104600050
5-Aminoquinoléine
5-Aminoquinoléine
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 106…109 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006797
Numéro CAS: 611-34-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 112 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité