Chrome (III) chlorure, anhydre 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Chromium trichloride
190470250 190470050 190471000
ACRO190470250EA 76.5 EUR InStock
ACRO190470250 ACRO190470050 ACRO190471000
Chrome (III) chlorure, anhydre 99%
Chrome (III) chlorure
Formule: Cl₃Cr
MW: 158,35 g/mol
Point de fusion: 1152 °C
Densité: 2.8 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010948
Numéro CAS: 10025-73-7
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Purple Glistening powder or flakes
Assay ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité