Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
210910250 210911000
ACRO210910250EA 64.2 EUR InStock
ACRO210910250 ACRO210911000
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate 98+%
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,1600 g/mol
Point d'ébullition: 177…178 °C (760 mmHg)
Densité: 1.04 g/cm³
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009707
Numéro CAS: 14002-80-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité