1,1-Dimethylpropargylamine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methylbut-3-yn-2-amine
175620010 175620050 175620250
ACRO175620010EA 22.9 EUR InStock
ACRO175620010 ACRO175620050 ACRO175620250
1,1-Dimethylpropargylamine 95%
1,1-Dimethylpropargylamine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formule: C₅H₉N
MW: 83,134 g/mol
Point d'ébullition: 79…80 °C (760 mmHg)
Densité: 0.79 g/cm³
Point d'éclair: 2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008052
Numéro CAS: 2978-58-7
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité