Acide 1-méthylcyclopropanecarboxylique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-methylcyclopropane-1-carboxylic acid
194960010 194960050
ACRO194960010EA 60.1 EUR InStock
ACRO194960010 ACRO194960050
Acide 1-méthylcyclopropanecarboxylique 98%
Acide 1-méthylcyclopropanecarboxylique
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point de fusion: 34…36 °C
Point d'éclair: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001290
Numéro CAS: 6914-76-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité