Thiazolidinanne 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
187970050 187970250
ACRO187970050EA 56.5 EUR InStock
ACRO187970050 ACRO187970250
Thiazolidinanne 97%
Thiazolidinanne
Formule: C₄H₉NS
MW: 103,19 g/mol
Densité: 1.088 g/cm³
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005974
Numéro CAS: 123-90-0
ONU: 3267
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité