Sodium hydroxyde 98.5%, en pastilles pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
206060010 206060025 206060100 206060250
ACRO206060010EA 38 EUR InStock
ACRO206060010 ACRO206060025 ACRO206060100 ACRO206060250
Sodium hydroxyde 98.5%, en pastilles pour analyses
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 1390 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 318 °C
Densité: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 1823
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Pellets
Titration with HCl ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤70 ppm
Phosphate (PO4) ≤3 ppm
Sulfate (SO4) ≤40 ppm
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.5 %
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤8 ppm
Nickel (Ni) ≤3 ppm
Potassium (K) ≤0.1 %
Silver (Ag) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤20 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.0003 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité