Staurosporine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
328532500 328530010
ACRO328532500EA 315 EUR InStock
ACRO328532500 ACRO328530010
Staurosporine 98%
Staurosporine
CAS No.: 62996-74-1
Formule: C₂₈H₂₆N₄O₃
Point de fusion: 270 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18252446
Numéro CAS: 62996-74-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light beige Powder
HPLC =97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité