Methylboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
344670010 344670050
ACRO344670010EA 48.9 EUR InStock
ACRO344670010 ACRO344670050
Methylboronic acid 97%
Methylboronic acid
Formule: CH₅BO₂
MW: 59,86 g/mol
Point de fusion: 88…90 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002105
Numéro CAS: 13061-96-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 91 °C
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité