tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO397050010EA 60.4 EUR InStock
ACRO397050010 ACRO397050100
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Appearance: White to light brown Low melting solid
Formule: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Point de fusion: 34…38 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01631194
Numéro CAS: 101385-93-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité