Chlorure de 4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
397760010 397760050
ACRO397760010EA 28.4 EUR InStock
ACRO397760010 ACRO397760050
Chlorure de 4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle 98%
Chlorure de 4-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₄ClF₃O₂S
MW: 244,62 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 30…34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042422
Numéro CAS: 2991-42-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité