2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
397850010 397850050
ACRO397850010EA 67.1 EUR InStock
ACRO397850010 ACRO397850050
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₅H₂ClF₃N₂
Point d'ébullition: 60 °C (10 mmHg)
Densité: 1.513 g/cm³
Point d'éclair: 49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00115111
Numéro CAS: 33034-67-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité