4-tert-Butylbenzylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: p-tert-Butylbenzylamine
391010010 391010050
ACRO391010010EA 32.2 EUR InStock
ACRO391010010 ACRO391010050
4-tert-Butylbenzylamine 97%
4-tert-Butylbenzylamine
Formule: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040754
Numéro CAS: 39895-55-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité