4-(Chloromethyl)benzonitrile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
391150100 391150500
ACRO391150100EA 54.9 EUR InStock
ACRO391150100 ACRO391150500
4-(Chloromethyl)benzonitrile 98%
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₆ClN
MW: 151,60 g/mol
Point de fusion: 77…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019761
Numéro CAS: 874-86-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité