5-Cyano-2-thiopheneboronic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (5-Cyanothiophen-2-yl)boronic acid, 5-Cyanothiophene-2-boronic acid
391270010 391270050
ACRO391270010EA 76.6 EUR InStock
ACRO391270010 ACRO391270050
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid 98%
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid
Formule: C₅H₄BNO₂S
MW: 152,97 g/mol
Point de fusion: 175…180 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02094029
Numéro CAS: 305832-67-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité