4-Iodopyridine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
391290010 391290050
ACRO391290010EA 44.2 EUR InStock
ACRO391290010 ACRO391290050
4-Iodopyridine 96%
4-Iodopyridine
Formule: C₅H₄IN
Point de fusion: 92…96 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02093937
Numéro CAS: 15854-87-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light brown to dark green-brown Crystals or powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité