3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
398010010 398010100
ACRO398010010EA 42.8 EUR InStock
ACRO398010010 ACRO398010100
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one 98%
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one
Appearance: Off-white Crystalline powder
Formule: C9H9NO
MW: 147,18 g/mol
Point de fusion: 165…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016722
Numéro CAS: 553-03-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité