(1S,4S)-2-Boc-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO398040010EA 193 EUR InStock
ACRO398040010 ACRO398040050
(1S,4S)-2-Boc-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane 95%
(1S,4S)-2-Boc-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane
Appearance: White to light beige Powder
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₂
MW: 198,26 g/mol
Point de fusion: 74…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01569250
Numéro CAS: 113451-59-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 77 °C
GC ≥94 %
Specific optical rotation -41° to -47° (20 °C, 589 nm) (C=1, chloroform)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité