3-Éthynylpyridine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Pyridylacetylene
398070010 398070050
ACRO398070010EA 71.9 EUR InStock
ACRO398070010 ACRO398070050
3-Éthynylpyridine 96%
3-Éthynylpyridine
Appearance: Colorless to brown Low melting solid
Formule: C₇H₅N
MW: 103,12 g/mol
Point d'ébullition: 83…84 °C (30 mmHg)
Point de fusion: 39…40 °C
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02177459
Numéro CAS: 2510-23-8
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to brown Low melting solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité