2-Bromopyrimidine 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
403230010 403230050
ACRO403230010EA 29.2 EUR InStock
ACRO403230010 ACRO403230050
2-Bromopyrimidine 97+%
2-Bromopyrimidine
Formule: C₄H₃BrN₂
Point d'ébullition: 62…64 °C (1.5 mmHg)
Point de fusion: 55…56 °C
Densité: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014601
Numéro CAS: 4595-60-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
HPLC ≥97.0 %
Specific optical rotation -11° to -16° (20 °C, 589 nm) (c=4, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité