(5-Bromopentyl)benzène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-5-phenylpentane
384740010 384740050
ACRO384740010EA 81.8 EUR InStock
ACRO384740010 ACRO384740050
(5-Bromopentyl)benzène 98%
(5-Bromopentyl)benzène
Formule: C₁₁H₁₅Br
MW: 227,14 g/mol
Point d'ébullition: 148 °C (18 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075177
Numéro CAS: 14469-83-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5340 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité