1-Isopropylpipérazine 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
384810010 384810050
ACRO384810010EA 33.4 EUR InStock
ACRO384810010 ACRO384810050
1-Isopropylpipérazine 98+%
1-Isopropylpipérazine
Formule: C₇H₁₆N₂
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167971
Numéro CAS: 4318-42-7
ONU: 2733
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité