2-(Methylthio)ethylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Methylthio)ethanamine
391360010 391360050
ACRO391360010EA 67.1 EUR InStock
ACRO391360010 ACRO391360050
2-(Methylthio)ethylamine 97%
2-(Methylthio)ethylamine
Formule: C₃H₉NS
MW: 91,18 g/mol
Point d'éclair: 36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014825
Numéro CAS: 18542-42-2
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité