4-Aminobenzylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Aminomethyl)aniline, alpha-Amino-p-toluidine
391450050 391450250 391451000
ACRO391450050EA 49.4 EUR InStock
ACRO391450050 ACRO391450250 ACRO391451000
4-Aminobenzylamine 98%
4-Aminobenzylamine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075513
Numéro CAS: 4403-71-8
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité