(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-Boc-pyrrolidine, (R)-tert-Butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, (3R)-(+)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine
398270010 398270050
ACRO398270010EA 72.3 EUR InStock
ACRO398270010 ACRO398270050
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,25 g/mol
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03419272
Numéro CAS: 147081-49-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +2° to +4° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité