Chlorure d'hydrogène ∼0.5 M dans le methanol
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
391741000 391748000
ACRO391741000EA 32.2 EUR InStock
ACRO391741000 ACRO391748000
Chlorure d'hydrogène ∼0.5 M dans le methanol
Chlorure d'hydrogène
Formule: HCl
Point de fusion: -30 °C
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 3286
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 0.4 to 0.6 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité