2-Iodobenzonitrile 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: o-Iodobenzonitrile
391800010 391800050 391800250
ACRO391800010EA 28.3 EUR InStock
ACRO391800010 ACRO391800050 ACRO391800250
2-Iodobenzonitrile 99%
2-Iodobenzonitrile
Formule: C₇H₄IN
MW: 229,02 g/mol
Point de fusion: 54 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079761
Numéro CAS: 4387-36-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité