3-Hydroxythiophénol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Hydroxybenzene-1-thiol, 3-Hydroxybenzenethiol, 3-Hydroxythiophenol, 1-Hydroxy-3-mercaptobenzene, 3-Mercaptophenol, m-Hydroxythiophenol, 3-Hydroxyphenyl mercaptan
398510010 398510050
ACRO398510010EA 32.2 EUR InStock
ACRO398510010 ACRO398510050
3-Hydroxythiophénol 96%
3-Hydroxythiophénol
Formule: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C (35 mmHg)
Point de fusion: 16.5 °C
Densité: 1.63 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01317829
Numéro CAS: 40248-84-8
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité